Acide 4-(indole-3-yl)butyrique
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC14310000EA 112 EUR InStock
EHERC14310000
Acide 4-(indole-3-yl)butyrique
Acide 4-(indole-3-yl)butyrique
Formule: C₁₂H₁₃NO₂
MW: 203,24 g/mol
Point de fusion: 121…126 °C
Densité: 1,27 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00005664
Numéro CAS: 133-32-4
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,04987
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité