Acide 4-(indole-3-yl)butyrique
Fournisseur: Serva
26172.02 26172.03 26172.04
SERA26172.02EA 0 EUR InStock
SERA26172.02 SERA26172.03 SERA26172.04
Acide 4-(indole-3-yl)butyrique
Acide 4-(indole-3-yl)butyrique
Formule: C₁₂H₁₃NO₂
Point de fusion: 121…126 °C
Densité: 1.27 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005664
Numéro CAS: 133-32-4
EINECS: 205-101-5
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,04987
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité