Acide (4-bromophényl)acétique ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Bromophenylacetic acid, 2-(4-bromophenyl)acetic acid
A15325.14 A15325.22
A15325.14EA 75.8 EUR InStock
A15325.14 A15325.22
Acide (4-bromophényl)acétique ≥99%
Acide (4-bromophényl)acétique
Purity: 99% CAS No.: 1878-68-8 Molecular Formula: C8H7BrO2 Formula Weight: 215.05 Melting Point: 115-119° Beilstein Reference: 972146
Formule: (C₆H₄Br)CH₂COOH
MW: 215,05 g/mol
Point d'ébullition: 326 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 115…119 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004342
Numéro CAS: 1878-68-8
EINECS: 217-523-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité