(2,6-Dichlorophényl)acétate de méthyle 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Methyl 2-(2,6-dichlorophenyl)acetate, Methyl 2,6-Dichlorophenylacetate, 2,6-Dichlorophenylacetic acid methyll ester, Guanfacine Methyl Ester Impurity, Methyl (2,6-dichlorophenyl)acetate
351070050 351070250
ACRO351070050EA 47 EUR InStock
ACRO351070050 ACRO351070250
(2,6-Dichlorophényl)acétate de méthyle 99%
(2,6-Dichlorophényl)acétate de méthyle
Formule: (C₆H₃Cl₂)CH₂COOCH₃
MW: 219,07 g/mol
Numéro MDL: MFCD00191640
Numéro CAS: 54551-83-6
EINECS: 259-221-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5400 to 1.5420 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité