(4-Chlorophényl)acétate de méthyle 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: (4-Chlorophenyl)acetic acid methyll ester, Methyl (4-chlorophenyl)acetate, Methyl (4-Chlorophenyl)acetate, Methyl 4-chlorophenylacetate
351050050 351050250
ACRO351050050EA 22.2 EUR InStock
ACRO351050050 ACRO351050250
(4-Chlorophényl)acétate de méthyle 99%
(4-Chlorophényl)acétate de méthyle
Formule: (C₆H₄Cl)CH₂COOCH₃
MW: 184,62 g/mol
Numéro MDL: MFCD00032743
Numéro CAS: 52449-43-1
EINECS: 257-927-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5220 to 1.5240 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité