Acide (2,4-dichlorophényl)acétique ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: DCAA, 2,4-Dichlorophenylacetic acid
A11791.06 A11791.14 A11791.22
A11791.06EA 25.5 EUR InStock
A11791.06 A11791.14 A11791.22
Acide (2,4-dichlorophényl)acétique ≥98%
Acide (2,4-dichlorophényl)acétique
Purity: 98+% CAS No.: 19719-28-9 Molecular Formula: C8H6Cl2O2 Formula Weight: 205.04 Odour: Odourless Melting Point: 128-130° Beilstein Reference: 1948767 MDL No.: MFCD00004318
Formule: (C₆H₃Cl₂)CH₂COOH
MW: 205,04 g/mol
Point d'ébullition: 316 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 128…130 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004318
Numéro CAS: 19719-28-9
EINECS: 243-248-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité