Acide (2,6-dichlorophényl)acétique
Attention
Synonyms: 2,6-Dichlorophenylacetic acid
001383-25G 001383-100G
FLUO001383-25GEA 0 EUR InStock
FLUO001383-25G FLUO001383-100G
Acide (2,6-dichlorophényl)acétique
Acide (2,6-dichlorophényl)acétique
Formule: (C₆H₃Cl₂)CH₂COOH
MW: 205,04 g/mol
Point d'ébullition: 316 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 160…161 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004320
Numéro CAS: 6575-24-2
EINECS: 229-504-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité