Acide (2-chlorophényl)acétique 98.5+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Chlorophenylacetic acid
184030050 184030250 184031000
ACRO184030050EA 20.5 EUR InStock
ACRO184030050 ACRO184030250 ACRO184031000
Acide (2-chlorophényl)acétique 98.5+%
Acide (2-chlorophényl)acétique
Formule: (C₆H₄Cl)CH₂COOH
MW: 170,6 g/mol
Point de fusion: 94…97 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004317
Numéro CAS: 2444-36-2
EINECS: 219-482-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 94 to 97 °C
HPLC ≥98.50 %
Titration with TBAH ≥98.50 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité