Acide (2-chlorophényl)acétique ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Chlorophenylacetic acid
A15834.09 A15834.18 A15834.30
A15834.09EA 38.6 EUR InStock
A15834.09 A15834.18 A15834.30
Acide (2-chlorophényl)acétique ≥98%
Acide (2-chlorophényl)acétique
Purity: 98% CAS No.: 2444-36-2 Molecular Formula: C8H7ClO2 Formula Weight: 170.60 Odour: Odourless Melting Point: 94-97° Boiling Point: 145°/5mm Beilstein Reference: 1101523 MDL No.: MFCD00004317
Formule: (C₆H₄Cl)CH₂COOH
MW: 170,6 g/mol
Point d'ébullition: 145 °C (5 mmHg)
Point de fusion: 94…97 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004317
Numéro CAS: 2444-36-2
EINECS: 219-482-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité