Acide (3,4-dichlorophényl)acétique
Synonyms: 3,4-Dichlorophenylacetic acid
001384-25G 001384-100G
FLUO001384-25GEA 0 EUR InStock
FLUO001384-25G FLUO001384-100G
Acide (3,4-dichlorophényl)acétique
Acide (3,4-dichlorophényl)acétique
Formule: (C₆H₃Cl₂)CH₂COOH
MW: 205,04 g/mol
Point d'ébullition: 314 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 91…92 °C
Numéro MDL: MFCD00004333
Numéro CAS: 5807-30-7
EINECS: 227-368-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité