Acide (3-chlorophényl)acétique ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Chlorophenylacetic acid
A11210.06 A11210.14 A11210.22
A11210.06EA 32.4 EUR InStock
A11210.06 A11210.14 A11210.22
Acide (3-chlorophényl)acétique ≥98%
Acide (3-chlorophényl)acétique
Purity: 98+% CAS No.: 1878-65-5 Molecular Formula: C8H7ClO2 Formula Weight: 170.60 Odour: Odourless Melting Point: 77-80° Beilstein Reference: 2045103 MDL No.: MFCD00004332
Formule: (C₆H₄Cl)CH₂COOH
MW: 170,6 g/mol
Point d'ébullition: 292 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 77…80 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004332
Numéro CAS: 1878-65-5
EINECS: 217-520-0
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité