Acide (4-chlorophényl)acétique 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
160721000 160725000 160720050 160720025
ACRO160721000EA 70.1 EUR InStock
ACRO160721000 ACRO160725000 ACRO160720050 ACRO160720025
Acide (4-chlorophényl)acétique 98%
Acide (4-chlorophényl)acétique
Formule: (C₆H₄Cl)CH₂COOH
MW: 170,6 g/mol
Point d'ébullition: 292 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 103…107 °C
Densité: 1,43 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004344
Numéro CAS: 1878-66-6
EINECS: 217-521-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to cream Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 103 to 107 °C
Water ≤0.2 % (K.F.)
HPLC ≥97.5 %
Appearance of solution (5% soln. in CHCl3) clear
Titration with NaOH 97.5 to 101.0 % (On dry substance)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité