Acide (2-chloro-6-fluorophényl)acétique ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
A10460.22EA 266 EUR InStock
A10460.22 A10460.14 A10460.06
Acide (2-chloro-6-fluorophényl)acétique ≥98%
Acide (2-chloro-6-fluorophényl)acétique
Formule: (C₆H₃ClF)CH₂COOH
MW: 188,59 g/mol
Point d'ébullition: 289 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 120…124 °C
Densité: 1 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00004319
Numéro CAS: 37777-76-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité