Acide (2-chloro-6-fluorophényl)acétique
Attention
Synonyms: 2-Chloro-6-fluorophenylacetic acid
004460.5G 004460-25G 004460-10G 004460-1G
FLUO004460.5GEA 0 EUR InStock
FLUO004460.5G FLUO004460-25G FLUO004460-10G FLUO004460-1G
Acide (2-chloro-6-fluorophényl)acétique
Acide (2-chloro-6-fluorophényl)acétique
Formule: (C₆H₃ClF)CH₂COOH
MW: 188,59 g/mol
Point d'ébullition: 289 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 120…123 °C
Densité: 1 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004319
Numéro CAS: 37777-76-7
EINECS: 253-661-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité