Acide (3-chloro-2-fluorophényl)acétique
Attention
Synonyms: 2-(3-Chloro-2-fluorophenyl)acetic acid
009086-1G 009086-5G 009086-25G
FLUO009086-1GEA 0 EUR InStock
FLUO009086-1G FLUO009086-5G FLUO009086-25G
Acide (3-chloro-2-fluorophényl)acétique
Acide (3-chloro-2-fluorophényl)acétique
Formule: (C₆H₃ClF)CH₂COOH
MW: 188,59 g/mol
Numéro MDL: MFCD01631554
Numéro CAS: 261762-96-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité