Acide (3-chloro-4-fluorophényl)acétique
Attention
Synonyms: 3-Chloro-4-fluorophenylacetic acid
005666-1G 005666-5G
FLUO005666-1GEA 0 EUR InStock
FLUO005666-1G FLUO005666-5G
Acide (3-chloro-4-fluorophényl)acétique
Acide (3-chloro-4-fluorophényl)acétique
Formule: (C₆H₃ClF)CH₂COOH
MW: 188,59 g/mol
Numéro MDL: MFCD01631555
Numéro CAS: 705-79-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité