Phénylacétate d'éthyle ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A19356.0E A19356.22 A19356.36
A19356.0EEA 200 EUR InStock
A19356.0E A19356.22 A19356.36
Phénylacétate d'éthyle ≥99%
Phénylacétate d'éthyle
Formule: C₁₀H₁₂O₂
MW: 164,2 g/mol
Point d'ébullition: 223…225 °C
Point de fusion: –29 °C
Densité: 1.030
Point d'éclair: 77 °C (170 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009178
Numéro CAS: 101-97-3
EINECS: 202-993-8
Merck Index: 14,3840
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité