Phénylacétate d'éthyle
Fournisseur: Roth Carl
ROTH4434.1EA 0 EUR InStock
ROTH4434.1
Phénylacétate d'éthyle
Phénylacétate d'éthyle
Formule: C₁₀H₁₂O₂
MW: 164,2 g/mol
Point d'ébullition: 226 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –29 °C
Densité: 1,03 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00009178
Numéro CAS: 101-97-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité