Benzilate de méthyle ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A15907.18 A15907.30
A15907.18EA 25.5 EUR InStock
A15907.18 A15907.30
Benzilate de méthyle ≥98%
Benzilate de méthyle
Purity: 98% CAS No.: 76-89-1 Molecular Formula: C15H14O3 Formula Weight: 242.28 Melting Point: 73-76° Boiling Point: 187°/13mm Merck Reference: 14,1080 MDL No.: MFCD00004446
Formule: C₁₅H₁₄O₃
MW: 242,27 g/mol
Point d'ébullition: 187 °C (13 mmHg)
Point de fusion: 73…76 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004446
Numéro CAS: 76-89-1
EINECS: 200-991-1
Merck Index: 14,1080
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité