Acide (4-biphényl)acétique 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
ACRO188150100EA 63.5 EUR InStock
ACRO188150100 ACRO188150250
Acide (4-biphényl)acétique 98%
Acide (4-biphényl)acétique
Formule: (C₆H₅C₆H₅)CH₂COOH
MW: 212,25 g/mol
Point d'ébullition: 365 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 156…160 °C
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00004351
Numéro CAS: 5728-52-9
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,03979
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 158 to 165 °C
Titration with TBAH ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité