Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide (4-biphényl)acétique ≥98%

Fournisseur: Thermo Scientific

A11749.30EA 446 EUR InStock
A11749.30
Acide (4-biphényl)acétique ≥98%
Acide (4-biphényl)acétique


Formule: (C₆H₅C₆H₅)CH₂COOH
MW: 212,25 g/mol
Point d'ébullition: 365 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 158…163 °C
Numéro MDL: MFCD00004351
Numéro CAS: 5728-52-9
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,3951
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité