Acide 3,3-diphénylpropionique 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO117420250EA 35.8 EUR InStock
ACRO117420250 ACRO117421000
Acide 3,3-diphénylpropionique 97%
Acide 3,3-diphénylpropionique
Formule: C₁₅H₁₄O₂
MW: 226,27 g/mol
Point d'ébullition: 365 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 150…155 °C
Point d'éclair: 113 °C
Numéro MDL: MFCD00002717
Numéro CAS: 606-83-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 150 to 155 °C
GC ≥96.0 %
Titration with NaOH 96.0 to 104.0 %
Iron (Fe) ≤10 ppm
Potassium (K) ≤50 ppm
Sodium (Na) ≤200 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité