Acide 3-phénylpropionique 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Phenylpropanoic acid, Hydrocinnamic acid
159100050 159101000 159105000
ACRO159100050EA 26.2 EUR InStock
ACRO159100050 ACRO159101000 ACRO159105000
Acide 3-phénylpropionique 99%
Acide 3-phénylpropionique
Formule: C₉H₁₀O₂
MW: 150,18 g/mol
Point d'ébullition: 280 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 47…50 °C
Densité: 1.07 g/cm³
Point d'éclair: >112 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002771
Numéro CAS: 501-52-0
EINECS: 207-924-5
Merck Index: 13,04805
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow to light beige Crystalline powder or crystals or mass and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 46 to 49 °C
GC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité