Acide 3-phénylpropionique ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Phenylpropanoic acid, Hydrocinnamic acid
A14908.22 A14908.36
A14908.22EA 59.2 EUR InStock
A14908.22 A14908.36
Acide 3-phénylpropionique ≥99%
Acide 3-phénylpropionique
Purity: 99% CAS No.: 501-52-0 Molecular Formula: C6H5(CH2)2CO2H Formula Weight: 150.18 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 47-50° Boiling Point: 280° Beilstein Reference: 907515 Merck Reference: 14,4784 MDL No.: MFCD00002771
Formule: C₉H₁₀O₂
MW: 150,18 g/mol
Point d'ébullition: 280 °C
Point de fusion: 47…50 °C
Densité: 1.071
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002771
Numéro CAS: 501-52-0
EINECS: 207-924-5
Merck Index: 14,4784
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité