Acide diphénylacétique 99+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO117150050EA 26.7 EUR InStock
ACRO117150050 ACRO117151000 ACRO117155000
Acide diphénylacétique 99+%
Acide diphénylacétique
Formule: C₁₄H₁₂O₂
MW: 212,25 g/mol
Point d'ébullition: 285 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 146…149 °C
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00004251
Numéro CAS: 117-34-0
Merck Index: 13,03348
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white to cream Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 146 to 149 °C
Titration with NaOH ≥99.0 %
Calcium (Ca) ≤0.01 %
Copper (Cu) ≤0.003 %
Magnesium (Mg) ≤0.005 %
Potassium (K) ≤0.005 %
Sodium (Na) ≤0.02 %
Zinc (Zn) ≤0.003 %
Ferrous iron (Fe 2+) (Limit about 0.001%) Passes test
Insoluble matter ≤0.01 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité