Acide triphénylacétique 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 2,2,2-Triphenylacetic acid
140300050 140300100
ACRO140300050EA 63 EUR InStock
ACRO140300050 ACRO140300100
Acide triphénylacétique 99%
Acide triphénylacétique
Formule: C₂₀H₁₆O₂
MW: 288,35 g/mol
Point d'ébullition: 437 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 268…269 °C
Densité: 1,27 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00004185
Numéro CAS: 595-91-5
EINECS: 209-873-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 267 to 275 °C
Titration with NaOH ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité