Acide (4-aminophényl)acétique 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO104280050EA 22.9 EUR InStock
ACRO104280050 ACRO104280250 ACRO104281000
Acide (4-aminophényl)acétique 98%
Acide (4-aminophényl)acétique
Formule: (C₆H₄(NH₂))CH₂COOH
MW: 151,16 g/mol
Point de fusion: 196…201 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007916
Numéro CAS: 1197-55-3
Merck Index: 13,00462
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 195 to 201 °C
HPLC ≥97.5 %
Titration with NaOH ≥97.5 %
Ammonium (NH4) ≤0.003 %
Barium (Ba) ≤0.01 %
Iron (Fe) ≤0.002 %
Magnesium (Mg) ≤0.01 %
Potassium (K) ≤0.01 %
Sodium (Na) ≤0.01 %
Strontium (Sr) ≤0.1 %
Heavy metals (ICP-OES) ≤0.001 %
Insoluble matter ≤0.01 % (in dilute HCl)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité