Acide (4-aminophényl)acétique 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A14675.09 A14675.18 A14675.30
A14675.09EA 37.3 EUR InStock
A14675.09 A14675.18 A14675.30
Acide (4-aminophényl)acétique 98%
(4-Aminophenyl)acetic acid
Purity: 98% CAS No.: 1197-55-3 Molecular Formula: C8H9NO2 Formula Weight: 151.17 Melting Point: ca 201° dec. Beilstein Reference: 2208094 Merck Reference: 14,463 MDL No.: MFCD00007916
Formule: (C₆H₄(NH₂))CH₂COOH
MW: 151,16 g/mol
Point d'ébullition: 322 °C (1013 hPa)
Point de fusion: ∼ 201 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007916
Numéro CAS: 1197-55-3
EINECS: 214-828-7
Merck Index: 14,463
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité