Acide (4-aminophényl)acétique
Fournisseur: Molekula
MOLE12062232-25GEA 0 EUR InStock
MOLE12062232-25G
Acide (4-aminophényl)acétique
Acide (4-aminophényl)acétique
Formule: (C₆H₄(NH₂))CH₂COOH
MW: 151,16 g/mol
Point d'ébullition: 322 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 199…202 °C
Numéro MDL: MFCD00007916
Numéro CAS: 1197-55-3
Merck Index: 13,00462
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité