Acide (2-nitrophényl)acétique 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
157060250 157061000
ACRO157060250EA 51.5 EUR InStock
ACRO157060250 ACRO157061000
Acide (2-nitrophényl)acétique 99%
Acide (2-nitrophényl)acétique
Formule: (C₆H₄NO₂)CH₂COOH
MW: 181,15 g/mol
Point de fusion: 138…142 °C
Numéro MDL: MFCD00007190
Numéro CAS: 3740-52-1
EINECS: 223-128-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 138 to 142 °C
HPLC ≥98.5 %
Titration with NaOH ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité