Acide (2-benzyloxyphényl)acétique ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A15237.06EA 237 EUR InStock
A15237.06 A15237.03
Acide (2-benzyloxyphényl)acétique ≥98%
Acide (2-benzyloxyphényl)acétique
Formule: C₆H₅CH₂OC₆H₄CH₂COOH
MW: 242,27 g/mol
Point de fusion: 96…98 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016822
Numéro CAS: 22047-88-7
ONU: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité