Acide (2-méthoxyphényl)acétique 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO177601000EA 193 EUR InStock
ACRO177601000 ACRO177600250
Acide (2-méthoxyphényl)acétique 99%
Acide (2-méthoxyphényl)acétique
Formule: (C₆H₄OCH₃)CH₂COOH
MW: 166,18 g/mol
Point de fusion: 122…125 °C
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00004321
Numéro CAS: 93-25-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to cream to light pink Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 122 to 125 °C
Titration with NaOH ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité