Acide (3-méthoxyphényl)acétique 99.5%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO126010250EA 80.2 EUR InStock
ACRO126010250 ACRO126011000 ACRO126010050
Acide (3-méthoxyphényl)acétique 99.5%
Acide (3-méthoxyphényl)acétique
Formule: (C₆H₄(OCH₃))CH₂COOH
MW: 166,18 g/mol
Point de fusion: 71…73 °C
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00004334
Numéro CAS: 1798-09-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light beige Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 68 to 72 °C
Titration with NaOH ≥99.4 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité