Acide (3-méthoxyphényl)acétique
Fournisseur: Molekula
MOLE21703278-25GEA 0 EUR InStock
MOLE21703278-25G
Acide (3-méthoxyphényl)acétique
Acide (3-méthoxyphényl)acétique
Formule: (C₆H₄(OCH₃))CH₂COOH
MW: 166,18 g/mol
Point d'ébullition: 305,95 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 71…73 °C
Numéro MDL: MFCD00004334
Numéro CAS: 1798-09-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité