Acide (4-benzyloxyphényl)acétique
Synonyms: 2-(4-(Benzyloxy)phenyl)acetic acid
002506-5G 002506-25G
FLUO002506-5GEA 0 EUR InStock
FLUO002506-5G FLUO002506-25G
Acide (4-benzyloxyphényl)acétique
Acide (4-benzyloxyphényl)acétique
Formule: (C₆H₅CH₂OC₆H₄)CH₂COOH
MW: 242,27 g/mol
Numéro MDL: MFCD00017540
Numéro CAS: 6547-53-1
EINECS: 229-463-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité