Acide 3-(3,4-diméthoxyphényl)propionique
Synonyms: 3,4-Dimethoxyhydrocinnamic acid, 3-(3,4-Dimethoxyphenyl)propanoic acid
018597-10G 018597-25G
FLUO018597-10GEA 0 EUR InStock
FLUO018597-10G FLUO018597-25G
Acide 3-(3,4-diméthoxyphényl)propionique
Acide 3-(3,4-diméthoxyphényl)propionique
Formule: C₁₁H₁₄O₄
MW: 210,23 g/mol
Point d'ébullition: 344 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 102 °C
Numéro MDL: MFCD00002774
Numéro CAS: 2107-70-2
EINECS: 218-288-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité