Acide (3,4-diméthoxyphényl)acétique 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
115611000 115615000 115610250
ACRO115611000EA 88.6 EUR InStock
ACRO115611000 ACRO115615000 ACRO115610250
Acide (3,4-diméthoxyphényl)acétique 99%
Acide (3,4-diméthoxyphényl)acétique
Formule: (C₆H₃(OCH₃)₂)CH₂COOH
Point d'ébullition: 327 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 96…99 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004335
Numéro CAS: 93-40-3
EINECS: 202-244-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 96 to 99 °C
Water ≤1 % (K.F.)
Titration with TBAH ≥98.5 % (On dry substance)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité