Acide 3-(3,4,5-triméthoxyphényl)propionique 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 3,4,5-Trimethoxyhydrocinnamic acid, 3-(3,4,5-Trimethoxyphenyl)propanoic acid
189160250 189160050
ACRO189160250EA 144 EUR InStock
ACRO189160250 ACRO189160050
Acide 3-(3,4,5-triméthoxyphényl)propionique 98%
Acide 3-(3,4,5-triméthoxyphényl)propionique
Formule: C₁₂H₁₆O₅
MW: 240,26 g/mol
Point d'ébullition: 363 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 100…105 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002775
Numéro CAS: 25173-72-2
EINECS: 246-706-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 100 to 105 °C
HPLC ≥97.5 %
Dnase,Rnase,Protease activity none detected
Phosphate (PO4) ≤2 ppm
Sulfate (SO4) ≤20 ppm
Iron (Fe) ≤2 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité