Acide (3-hydroxyphényl)acétique 99+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Hydroxyphenylacetic acid
121700050 121700250
ACRO121700050EA 57.9 EUR InStock
ACRO121700050 ACRO121700250
Acide (3-hydroxyphényl)acétique 99+%
Acide (3-hydroxyphényl)acétique
Formule: (C₆H₄(OH))CH₂COOH
MW: 152,15 g/mol
Point d'ébullition: 349 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 128…131 °C
Densité: 1 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004337
Numéro CAS: 621-37-4
EINECS: 210-684-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 128 to 131 °C
HPLC ≥99.0 %
Titration with NaOH ≥99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité