Acide (3-hydroxyphényl)acétique ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Hydroxyphenylacetic acid
B23563.03 B23563.06 B23563.14
B23563.03EA 24.6 EUR InStock
B23563.03 B23563.06 B23563.14
Acide (3-hydroxyphényl)acétique ≥99%
Acide (3-hydroxyphényl)acétique
Purity: 99% CAS No.: 621-37-4 Molecular Formula: C8H8O3 Formula Weight: 152.15 Melting Point: 128-132° Beilstein Reference: 2086506
Formule: (C₆H₄(OH))CH₂COOH
MW: 152,15 g/mol
Point d'ébullition: 349 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 128…132 °C
Densité: 1 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004337
Numéro CAS: 621-37-4
EINECS: 210-684-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité