Acide (4-hydroxyphényl)acétique
Fournisseur: MP Biomedicals
ICNA0215130305EA 25.2 EUR InStock
ICNA0215130305
Acide (4-hydroxyphényl)acétique
Acide (4-hydroxyphényl)acétique
Formule: (C₆H₄(OH))CH₂COOH
MW: 152,15 g/mol
Point d'ébullition: 347 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 147…150 °C
Numéro MDL: MFCD00004347
Numéro CAS: 156-38-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité