Acide (3,4-dihydroxyphényl)acétique 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: DOPAC, 3,4-Dihydroxybenzeneacetic acid, 3,4-Dihydroxyphenylacetic acid
225600010 225600050 225600250
ACRO225600010EA 41 EUR InStock
ACRO225600010 ACRO225600050 ACRO225600250
Acide (3,4-dihydroxyphényl)acétique 98%
Acide (3,4-dihydroxyphényl)acétique
Formule: (C₆H₃(OH)₂)CH₂COOH
MW: 168,15 g/mol
Point d'ébullition: 337 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 126…130 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004338
Numéro CAS: 102-32-9
EINECS: 203-024-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Beige to light brown to purple-grey Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 127 to 132 °C
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité