Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide (4-phénoxyphényl)acétique ≥97%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Acide (p-phénoxyphényl)acétique

H26886.06EA 197 EUR InStock
H26886.06 H26886.03
Acide (4-phénoxyphényl)acétique ≥97%
Acide (4-phénoxyphényl)acétique


Formule: (C₆H₅OC₆H₅)CH₂COOH
MW: 228,25 g/mol
Point de fusion: 72…79 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00079779
Numéro CAS: 6328-74-1
ONU: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité