Acide (2,3,6-trifluorophényl)acétique
Attention
Synonyms: 2-(2,3,6-Trifluorophenyl)acetic acid
007692-1G 007692-5G
FLUO007692-1GEA 0 EUR InStock
FLUO007692-1G FLUO007692-5G
Acide (2,3,6-trifluorophényl)acétique
Acide (2,3,6-trifluorophényl)acétique
Formule: C₆H₂F₃CH₂COOH
MW: 190,12 g/mol
Numéro MDL: MFCD00061217
Numéro CAS: 114152-23-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité