Acide (2,4,5-trifluorophényl)acétique
Synonyms: 2,4,5-Trifluorophenylacetic acid
007693-1G 007693-5G 007693-25G
FLUO007693-1GEA 0 EUR InStock
FLUO007693-1G FLUO007693-5G FLUO007693-25G
Acide (2,4,5-trifluorophényl)acétique
Acide (2,4,5-trifluorophényl)acétique
Formule: (C₆H₂F₃)CH₂COOH
MW: 190,12 g/mol
Numéro MDL: MFCD00082479
Numéro CAS: 209995-38-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité