Acide (2,4,6-trifluorophényl)acétique
Attention
Synonyms: 2,4,6-Trifluorophenylacetic acid
007694-1G 007694-5G
FLUO007694-1GEA 0 EUR InStock
FLUO007694-1G FLUO007694-5G
Acide (2,4,6-trifluorophényl)acétique
Acide (2,4,6-trifluorophényl)acétique
Formule: (C₆H₂F₃)CH₂COOH
MW: 190,12 g/mol
Numéro MDL: MFCD00061218
Numéro CAS: 209991-63-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité