Acide (2,5-difluorophényl)acétique
Attention
Synonyms: 2,5-Difluorophenylacetic acid
001944-1G 001944-5G 001944-25G
FLUO001944-1GEA 0 EUR InStock
FLUO001944-1G FLUO001944-5G FLUO001944-25G
Acide (2,5-difluorophényl)acétique
Acide (2,5-difluorophényl)acétique
Formule: (C₆H₃F₂)CH₂COOH
MW: 172,13 g/mol
Point d'ébullition: 259 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 122…128 °C
Numéro MDL: MFCD00010000
Numéro CAS: 85068-27-5
EINECS: 285-288-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité