Acide (3,4,5-trifluorophényl)acétique
Attention
Synonyms: 3,4,5-Trifluorophenylacetic acid
007695-1G 007695-5G
FLUO007695-1GEA 0 EUR InStock
FLUO007695-1G FLUO007695-5G
Acide (3,4,5-trifluorophényl)acétique
Acide (3,4,5-trifluorophényl)acétique
Formule: (C₆H₂F₃)CH₂COOH
MW: 190,12 g/mol
Numéro MDL: MFCD00083532
Numéro CAS: 209991-62-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité