Acide (3,4-difluorophényl)acétique
Attention
Synonyms: 3,4-Difluorophenylacetic acid
002092-5G 002092-25G 002092-100G
FLUO002092-5GEA 0 EUR InStock
FLUO002092-5G FLUO002092-25G FLUO002092-100G
Acide (3,4-difluorophényl)acétique
Acide (3,4-difluorophényl)acétique
Formule: (C₆H₃F₂)CH₂COOH
MW: 172,13 g/mol
Point d'ébullition: 259 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 40…42 °C
Numéro MDL: MFCD00010002
Numéro CAS: 658-93-5
EINECS: 211-527-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité