Acide (3,5-difluorophényl)acétique
Attention
Synonyms: 3,5-Difluorophenylacetic acid
002119-5G 002119-25G 002119-100G
FLUO002119-5GEA 0 EUR InStock
FLUO002119-5G FLUO002119-25G FLUO002119-100G
Acide (3,5-difluorophényl)acétique
Acide (3,5-difluorophényl)acétique
Formule: (C₆H₃F₂)CH₂COOH
MW: 172,13 g/mol
Numéro MDL: MFCD00010316
Numéro CAS: 105184-38-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité